Standard conical ground joints sockets, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Quickfit®
BIBBSRB50UBEA 111 EUR InStock
BIBBSRB50UB BIBBSRB40UB 201-8195 201-0079 201-8194 BIBBSRB45UB 201-0076 201-0077 201-0078
Standard conical ground joints sockets, Quickfit®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
PYREX® borosilicate glass.
  • Accurate taper and fine surface finish reduce possibility of joint 'seizure' or leakage
  • Manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
  • Avoids the problem of the badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
Unbadged ground glass sockets free from any ceramic markings.
Total length: 100 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité