Acide (2-éthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0818-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAE0818-1G TCIAE0818-5G
Acide (2-éthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-éthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093075
Numéro CAS: 90002-36-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/15/28968215.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité