Acide 2-formylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B1873-1G B1873-5G
TCIAB1873-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1873-1G TCIAB1873-5G
Acide 2-formylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
Numéro MDL: MFCD00151822
Numéro CAS: 40138-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649ecf40736eb81e6741da4f00d3e69da2fae48e&vid=649ecf40736eb81e6741da4f00d3e69da2fae48e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité