Acide (2-éthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0723-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAE0723-1G TCIAE0723-5G
Acide (2-éthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-éthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Point de fusion: 103°C
Numéro MDL: MFCD00674027
Numéro CAS: 213211-69-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/37/28968137.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité