Acide (2-hydroxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
H1184-1G H1184-5G
TCIAH1184-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAH1184-1G TCIAH1184-5G
Acide (2-hydroxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-hydroxyphényl)métaborique
Formule: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074581
Numéro CAS: 89466-08-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4de7cb4e35a16fa7e2142c8e5166761d4a6fd9be&vid=4de7cb4e35a16fa7e2142c8e5166761d4a6fd9be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité