Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Di(bromométhyl)-2,3,5,6-tétraméthylbenzène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAB2158-5GEA 143 EUR InStock
TCIAB2158-5G
1,4-Di(bromométhyl)-2,3,5,6-tétraméthylbenzène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Di(bromométhyl)-2,3,5,6-tétraméthylbenzène


Formule: C₁₂H₁₆Br₂
MW: 320,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD01114746
Numéro CAS: 35168-64-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/28/28933928.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité