Bronopol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1247-25G B1247-500G B1247-100G
TCIAB1247-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1247-25G TCIAB1247-500G TCIAB1247-100G
Bronopol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bronopol
Formule: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…133 °C
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007390
Numéro CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
ONU: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&vid=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité