2-Chlorocyclopentanone ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ) and calcium carbonate
C1437-25G C1437-5G
TCIAC1437-25GEA 352 EUR InStock
TCIAC1437-25G TCIAC1437-5G
2-Chlorocyclopentanone ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-Chlorocyclopentanone
Formule: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Densité: 1,2061 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001410
Numéro CAS: 694-28-0
EINECS: 211-769-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d28264182ce7a7b68318ef5e4a12bccaf414447&vid=1d28264182ce7a7b68318ef5e4a12bccaf414447&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité