Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Chlorométhyl)-3,4,5-triméthoxybenzène

Danger
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzylchloride, 5-(Chloromethyl)-1,2,3-trimethoxybenzene

174100-25G 174100-5G
FLUO174100-25GEA 0 EUR InStock
FLUO174100-25G FLUO174100-5G
1-(Chlorométhyl)-3,4,5-triméthoxybenzène
1-(Chlorométhyl)-3,4,5-triméthoxybenzène


Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
MW: 216,66 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040716
Numéro CAS: 3840-30-0
EINECS: 223-330-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité