3-(Triéthoxysilyl)propiononitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1259-25ML C1259-250ML
TCIAC1259-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAC1259-25ML TCIAC1259-250ML
3-(Triéthoxysilyl)propiononitrile ≥98.0% (par GC)
3-(Triéthoxysilyl)propiononitrile
Formule: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 137°C
Densité: 0,9792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00019851
Numéro CAS: 919-31-3
EINECS: 213-050-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&vid=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité