Indoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0080-25G I0080-500G I0080-100G
TCIAI0080-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAI0080-25G TCIAI0080-500G TCIAI0080-100G
Indoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Indoline-2,3-dione
Formule: C₈H₅NO₂
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…202 °C
Densité: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005718
Numéro CAS: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 14,05104
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5f20ce6e460f08a90897432ba5c63e36e31461&vid=4d5f20ce6e460f08a90897432ba5c63e36e31461&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
Solubility in hot EtOH (95vol%) almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité