Disulfirame ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0479-25G B0479-500G
TCIAB0479-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0479-25G TCIAB0479-500G
Disulfirame ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Disulfirame
Formule: C₁₀H₂₀N₂S₄
MW: 296,55 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009048
Numéro CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03364
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b58b436e004291aceefd763b0cd9a00f5b908ac&vid=8b58b436e004291aceefd763b0cd9a00f5b908ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité