6-Fluorovératraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
F0441-5G F0441-1G
TCIAF0441-5GEA 128 EUR InStock
TCIAF0441-5G TCIAF0441-1G
6-Fluorovératraldéhyde ≥98.0% (par GC)
6-Fluorovératraldéhyde
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061108
Numéro CAS: 71924-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9cbe6a28ad8f9f16f2d09913e46f68a370f7cf&vid=2e9cbe6a28ad8f9f16f2d09913e46f68a370f7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité