Trifluorure de (diéthylamino)soufre ≥90.0% (par analyse titrimétrique) réactif de fluoration
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DAST
D1868-25G D1868-5G D1868-100G
TCIAD1868-25GEA 224 EUR InStock
TCIAD1868-25G TCIAD1868-5G TCIAD1868-100G
Trifluorure de (diéthylamino)soufre ≥90.0% (par analyse titrimétrique) réactif de fluoration
Trifluorure de (diéthylamino)soufre
Formule: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161,19 g/mol
Point d'ébullition: 32°C
Densité: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000363
Numéro CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
ONU: 2920
ADR: 8,I
Merck Index: 14,03113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=737a3e9c46a9b7700506ffb85507f5a9ce580688&vid=1c62c53315e994822507ea8b5083dc4c9150a9be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité