Iodoacétamide ≥98.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0741-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAI0741-5G
Iodoacétamide ≥98.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Iodoacétamide
Formule: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Point de fusion: 91…94 °C
Numéro MDL: MFCD00008028
Numéro CAS: 144-48-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/16/28972616.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 93.0 and le 97.0 deg-C
Enzyme inhibition test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité