2-Nitro-p-xylène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylnitrobenzene, Nitro-p-xylene, 1,4-Dimethyl-2-nitrobenzene
D1105-25G D1105-500G
TCIAD1105-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD1105-25G TCIAD1105-500G
2-Nitro-p-xylène ≥99.0% (par GC)
2-Nitro-p-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,132 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00024284
Numéro CAS: 89-58-7
EINECS: 201-920-7
ONU: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b28e4543958694df2577aa742dec7892f1f51d&vid=c3b28e4543958694df2577aa742dec7892f1f51d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité