2-Methyl-4-nitrophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitrotoluene, 4-Nitro-o-cresol
N0670-25G N0670-5G
TCIAN0670-25GEA 212 EUR InStock
TCIAN0670-25G TCIAN0670-5G
2-Methyl-4-nitrophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Methyl-4-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01734013
Numéro CAS: 99-53-6
EINECS: 202-763-7
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a704a0557f3ef29287910f6acc01cafb37c19fef&vid=221bacd649e22c45b50a0c504a6315215bd4aad9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité