Phénoxy-2 éthanol ≥98.5% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
P1953-25G P1953-5G
TCIAP1953-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAP1953-25G TCIAP1953-5G
Phénoxy-2 éthanol ≥98.5% (par GC) pour recherche biochimique
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 237°C
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edcdaa94999c3ec8e43c85749e3dec570a8bb1df&vid=abd0e27e965c30e9df80e4f69022d8eaf8c16347&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
Refractive index n20/D 1.5360 to 1.5400
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité