Isoeugenol mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0132-500GEA 192 EUR InStock
TCIAI0132-500G TCIAI0132-25G
Isoeugenol mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Isoeugenol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point de fusion: –10 °C
Point d'éclair: 134°C
Numéro MDL: MFCD00009285
Numéro CAS: 97-54-1
Merck Index: 14,05171
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/08/28971908.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité