Crésol (mélange d'isomères)
Fournisseur: TCI
Danger
C0412-25G C0412-500G
TCIAC0412-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0412-25G TCIAC0412-500G
Crésol (mélange d'isomères)
Crésol (mélange d'isomères)
Formule: C₇H₈O
Point d'ébullition: 192°C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00151099
Numéro CAS: 1319-77-3
EINECS: 215-293-2
ONU: 2022
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&vid=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
m-Cresol 50.0 to 60.0 %
p-Cresol 25.0 to 35.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité