3-(Propylthio)propène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1061-25ML A1061-5ML
TCIAA1061-25MLEA 327 EUR InStock
TCIAA1061-25ML TCIAA1061-5ML
3-(Propylthio)propène ≥97.0% (par GC)
3-(Propylthio)propène
Formule: C₆H₁₂S
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015220
Numéro CAS: 27817-67-0
EINECS: 248-673-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cea40cf6635bd96f8d4442c4c9d896125a767602&vid=cea40cf6635bd96f8d4442c4c9d896125a767602&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité