Acide benzénesulfonique, anhydre ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3408-5GEA 185 EUR InStock
TCIAB3408-5G
Acide benzénesulfonique, anhydre ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide benzénesulfonique
Formule: C₆H₆O₃S
MW: 158,18 g/mol
Point de fusion: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00011689
Numéro CAS: 98-11-3
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01070
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/86/28934786.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C
Diphenyl sulfone max. 2.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité