Décahydronaphtalène mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0008-25ML D0008-500ML
TCIAD0008-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0008-25ML TCIAD0008-500ML
Décahydronaphtalène mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: ∼–40 °C
Densité: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7927ced740ad2c72d6890aa124590e5b6d04604&vid=e8c1815299f61ac410590c9a54b1c9f1c1a25b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité