Pipérazine, anhydre ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0446-25G P0446-500G
TCIAP0446-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP0446-25G TCIAP0446-500G
Pipérazine, anhydre ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pipérazine
Formule: C₄H₁₀N₂
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005953
Numéro CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
ONU: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07464
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7121c109cda0e28fd9eee6f3fdee46138495a2b&vid=50e812a0b33534f9769755db89d93fca83150945&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité