3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène ≥97.0% (par GC) stabilisé précurseur du cyclopentadiène
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
D0443-25ML D0443-500ML
TCIAD0443-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0443-25ML TCIAD0443-500ML
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène ≥97.0% (par GC) stabilisé précurseur du cyclopentadiène
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène
Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12…34 °C
Densité: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078246
Numéro CAS: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
ONU: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b9a153d250ae1b6cfce6ba632ba1bc109959eb&vid=42a1d5290aaa7b2464f1bcdfb64319072bacc302&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité