Acide 3-formylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F0445-1G F0445-25G F0445-5G
TCIAF0445-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0445-1G TCIAF0445-25G TCIAF0445-5G
Acide 3-formylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 3-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00161356
Numéro CAS: 87199-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9b22424d543a4a0210e5fd8be932cf8723611e0&vid=a9b22424d543a4a0210e5fd8be932cf8723611e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité