Acide (3-nitrophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
N0563-25G N0563-5G
TCIAN0563-25GEA 197 EUR InStock
TCIAN0563-25G TCIAN0563-5G
Acide (3-nitrophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-nitrophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Point de fusion: 290…291 °C
Numéro MDL: MFCD00007193
Numéro CAS: 13331-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité