4,4-Diméthoxybutanone ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1157-25ML D1157-500ML D1157-100ML
TCIAD1157-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1157-25ML TCIAD1157-500ML TCIAD1157-100ML
4,4-Diméthoxybutanone ≥90.0% (par GC)
4,4-Diméthoxybutanone
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0,9451 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00008789
Numéro CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3a7e84dbaf0b99cd39c7f48ca00fbb62588416&vid=dc3a7e84dbaf0b99cd39c7f48ca00fbb62588416&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité