Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Tartrate de diméthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: (R,R)-(+)-Tartrate de diméthyle

TCIAT0006-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT0006-25G
L(+)-Tartrate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
L(+)-Tartrate de diméthyle


Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 58…61 °C
Numéro MDL: MFCD00064437
Numéro CAS: 608-68-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +22.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité