Acide 5-sulfosalicylique dihydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
S0830-5G S0830-25G
TCIAS0830-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0830-5G TCIAS0830-25G
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Formule: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Point de fusion: 113°C
Densité: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149540
Numéro CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bbb92f5f3dd496ec3e92811bf21e76905eb29d8&vid=16960336942131c0215190e82428597dff086160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Protein precipitation test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité