Anhydride hexafluoroglutarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
H0745-25G H0745-5G
TCIAH0745-25GEA 216 EUR InStock
TCIAH0745-25G TCIAH0745-5G
Anhydride hexafluoroglutarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride hexafluoroglutarique
Formule: C₅F₆O₃
MW: 222,04 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Densité: 1.65
Numéro MDL: MFCD00006680
Numéro CAS: 376-68-1
EINECS: 206-811-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f18321cb0f8944d817ae86b487e3e8730cd44d9&vid=2f18321cb0f8944d817ae86b487e3e8730cd44d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité