Alcool 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylique ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0849-25G P0849-5G
TCIAP0849-25GEA 158 EUR InStock
TCIAP0849-25G TCIAP0849-5G
Alcool 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylique ≥96.0% (par GC)
Alcool 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylique
Formule: C₇H₃F₅O
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004602
Numéro CAS: 440-60-8
EINECS: 207-126-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c12a78eb1d612a0e173c41959152f3243970d61&vid=8c12a78eb1d612a0e173c41959152f3243970d61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité