(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1447-25G C1447-5G
TCIAC1447-25GEA 225 EUR InStock
TCIAC1447-25G TCIAC1447-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 78°C
Point de fusion: 14…15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062985
Numéro CAS: 20439-47-8
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3c1377949393f2b6e0a4767e82b25333ac8227&vid=ab3c1377949393f2b6e0a4767e82b25333ac8227&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité