Alcool 3-nitrobenzylique ≥99.0% (par GC) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Fournisseur: TCI
Attention
S0378-1G S0378-10G
TCIAS0378-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAS0378-1G TCIAS0378-10G
Alcool 3-nitrobenzylique ≥99.0% (par GC) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Alcool 3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…27 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007273
Numéro CAS: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3af97e9e63692fca90a8a4aa05f90bfdd9be93&vid=a8d4b34f6fca5018cf73e6ade894c6931836dd47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité