Calcium sulfate, Drierite™ 4 mesh, sans indicateur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sulfate de calcium
ACRO219035000EA 96.4 EUR InStock
ACRO219035000 ACRO219030100 ACRO219030020
Calcium sulfate, Drierite™ 4 mesh, sans indicateur
Calcium sulfate
Formule: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Point de fusion: 1450 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
Merck Index: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 4 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité