Calcium sulfate, Drierite™ 20-40 mesh pour séchage, sans indicateur
Fournisseur: Thermo Scientific
219070023 219074540
ACRO219070023EA 197 EUR InStock
ACRO219070023 ACRO219074540
Calcium sulfate, Drierite™ 20-40 mesh pour séchage, sans indicateur
Calcium sulphate
Formule: CaO₄S
Point de fusion: 1450 °C
Densité: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité