2-Heptène mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0043-25ML H0043-5ML
TCIAH0043-25MLEA 270 EUR InStock
TCIAH0043-25ML TCIAH0043-5ML
2-Heptène mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2-Heptène
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 98,5 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7035 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -1°C
Numéro MDL: MFCD00009506
Numéro CAS: 592-77-8
EINECS: 209-768-3
ONU: 2278
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=339062e2015cf47aa5ddd65d8116af24b2940d14&vid=dd08006998771662d481339392b7fe5092e00822&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité