1,4-Cyclohexadiène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclohexa-1,4-diene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
C0468-10ML C0468-25ML
TCIAC0468-10MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAC0468-10ML TCIAC0468-25ML
1,4-Cyclohexadiène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,4-Cyclohexadiène
Formule: C₆H₈
MW: 80,13 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: -49°C
Densité: 0,847 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -11°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001535
Numéro CAS: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed860379852b0debcbf1d4dc93111abaf7a719d&vid=8ed860379852b0debcbf1d4dc93111abaf7a719d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité