1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0859-25ML C0859-5ML
TCIAC0859-25MLEA 242 EUR InStock
TCIAC0859-25ML TCIAC0859-5ML
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane ≥97.0% (par GC)
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Formule: C₁₀H₂₀O₅
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: –20°C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005110
Numéro CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d46a493e3eb674a72986b6edb831d85d10973cc&vid=3d46a493e3eb674a72986b6edb831d85d10973cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité