Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1506-25GEA 109 EUR InStock
TCIAT1506-25G
Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (1-tétradécyl)triphénylphosphonium
Formule: H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br
MW: 539,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051857
Numéro CAS: 25791-20-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/23/28995523.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité