2-Iodo-1-phényléthane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenylethyl iodide, (2-Iodoethyl)benzene
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0521-5G I0521-1G
TCIAI0521-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAI0521-5G TCIAI0521-1G
2-Iodo-1-phényléthane ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Iodo-1-phényléthane
Formule: C₆H₅CH₂CH₂I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,6323 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039408
Numéro CAS: 17376-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356e91d8bb8214fdb106caceabfa1f773b05a31f&vid=356e91d8bb8214fdb106caceabfa1f773b05a31f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité