(2-Méthoxyéthyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenylethyl methyll ether, Methyl Phenethyl ether
P1263-25ML P1263-500ML
TCIAP1263-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1263-25ML TCIAP1263-500ML
(2-Méthoxyéthyl)benzène ≥98.0% (par GC)
(2-Méthoxyéthyl)benzène
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00025912
Numéro CAS: 3558-60-9
EINECS: 222-619-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b656e066bcae6e71ffdb80ddab7ea618a27b56b6&vid=b656e066bcae6e71ffdb80ddab7ea618a27b56b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité