(S)-(-)-But-3-yne-2-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
B2910-1G B2910-5G
TCIAB2910-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB2910-1G TCIAB2910-5G
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00190166
Numéro CAS: 2914-69-4
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=071cee0281582e931d11029833b25cfc419b334c&vid=071cee0281582e931d11029833b25cfc419b334c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité