1,4,7,10-Tétraoxacyclododecane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0858-1ML C0858-5ML
TCIAC0858-1MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAC0858-1ML TCIAC0858-5ML
1,4,7,10-Tétraoxacyclododecane ≥95.0% (par GC)
1,4,7,10-Tétraoxacyclododecane
Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005103
Numéro CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54c30d1ae0c9afe201f9b699fd915dc737186dfe&vid=54c30d1ae0c9afe201f9b699fd915dc737186dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité