Ether dibutylique ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
B0721-25ML B0721-500ML
TCIAB0721-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0721-25ML TCIAB0721-500ML
Ether dibutylique ≥99.0% (par GC) stabilisé
Ether dibutylique
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009461
Numéro CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
ONU: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&vid=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité