4-Chloro-1,1-diméthoxybutane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
C2179-25G C2179-5G
TCIAC2179-25GEA 258 EUR InStock
TCIAC2179-25G TCIAC2179-5G
4-Chloro-1,1-diméthoxybutane ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-1,1-diméthoxybutane
Formule: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152,62 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD01632883
Numéro CAS: 29882-07-3
EINECS: 249-924-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&vid=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité