4-tert-Butyl-1-chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-tert-Butyl-4-chlorobenzene
B2896-25G B2896-5G
TCIAB2896-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB2896-25G TCIAB2896-5G
4-tert-Butyl-1-chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butyl-1-chlorobenzène
Formule: C₁₀H₁₃Cl
MW: 168,67 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Numéro MDL: MFCD00236378
Numéro CAS: 3972-56-3
EINECS: 223-598-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586dcb7950153809d4fc2ee79fc405bce252cbee&vid=586dcb7950153809d4fc2ee79fc405bce252cbee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité