1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1155-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAP1155-5G TCIAP1155-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥99.0% (par GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Formule: C₆H₄F₉I
MW: 373,99 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00039409
Numéro CAS: 2043-55-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/83/28991783.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité