Acide (2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F0407-1G F0407-25G F0407-5G
TCIAF0407-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAF0407-1G TCIAF0407-25G TCIAF0407-5G
Acide (2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
Numéro MDL: MFCD00674013
Numéro CAS: 1993-03-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf2fcd11d3a13907d9848385f75d7ff488e698ef&vid=cf2fcd11d3a13907d9848385f75d7ff488e698ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité