Acide (3-bromophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B2890-1G B2890-25G B2890-5G
TCIAB2890-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB2890-1G TCIAB2890-25G TCIAB2890-5G
Acide (3-bromophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00239386
Numéro CAS: 89598-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b90060c6c8e95166c84efa388cfd76f4afc2ba08&vid=b90060c6c8e95166c84efa388cfd76f4afc2ba08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité